Learn More
2-Chlorobenzonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chlorobenzonitrile |
| CAS | 873-32-5 |
| Formula molecolare | C7 H4 Cl N |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Benzonitrile, o-chloro- (7CI,8CI), 2-Chlorobenzonitrile, 1-Chloro-2-cyanobenzene, 2-Chlorophenyl cyanide, 2-Cyanochlorobenzene, 2-Cyanostyrene, NSC 8438, o-Chlorobenzonitrile, o-Chlorocyanobenzene, o-Cyanochlorobenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4ClN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccccc1C#N |
| IUPAC Name | 2-chlorobenzonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 137.57 |
| Peso formulazione | 137.0032 |