Learn More
2-Chlorobenzonitrile, TRC
Codice prodotto. 30351421
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30351421 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30351421 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3673301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzonitrile
CAS 873-32-5
Formula molecolare C7 H4 Cl N
Quantità 1 g
Sinonimo Benzonitrile, o-chloro- (7CI,8CI), 2-Chlorobenzonitrile, 1-Chloro-2-cyanobenzene, 2-Chlorophenyl cyanide, 2-Cyanochlorobenzene, 2-Cyanostyrene, NSC 8438, o-Chlorobenzonitrile, o-Chlorocyanobenzene, o-Cyanochlorobenzene
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
SMILES Clc1ccccc1C#N
IUPAC Name 2-chlorobenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 137.57
Peso formulazione 137.0032