Learn More
2-Chlorobenzophenone, 99+%
Codice prodotto. 11482568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11482568 100 g 100g
11472568 25 g 25g
11492568 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11482568 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15867.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5162-03-8 | C13H9ClO | 216.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3-8-5162
Formula molecolare C13H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 216.66
Numero MDL MFCD00000558
InChI Key VMHYWKBKHMYRNF-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzophenone
Punto di fusione 44°C to 47°C
Punti di ebollizione 330°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 100 g
Beilstein 1869594
Sinonimo 2-chlorobenzophenone, 2-chlorophenyl phenyl methanone, methanone, 2-chlorophenyl phenyl, o-chlorobenzophenone, 2-chlorophenyl phenylmethanone, benzophenone, 2-chloro, 2-chlorophenyl-phenylmethanone, 2-chlorobenyl phenyl ketone, 2-chloro-phenyl-phenyl-methanone, benzophenone, 2-chloro-6ci,7ci,8ci
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl
IUPAC Name (2-chlorophenyl)-phenylmethanone
PubChem CID 78838
Peso formulazione 216.67
Percent Purity ≥99%