Learn More
2-Chlorobenzothiazole, 98%
Codice prodotto. 11473358
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473358 100 g 100g
11453358 5 g 5g
11463358 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11473358 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17762.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 615-20-3 | C7H4ClNS | 169.626 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-20-3
Formula molecolare C7H4ClNS
Molecular Weight (g/mol) 169.626
Numero MDL MFCD00005776
InChI Key BSQLQMLFTHJVKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 2-chloro, 2-chlorobenzo d thiazole, 2-benzothiazolyl chloride, usaf ek-2784, 2-chloro-benzothiazole, benzothiazole, chloro, unii-fn1t1y0p5p, fn1t1y0p5p, 2-chlorobenzthiazole
PubChem CID 11987
IUPAC Name 2-chloro-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzothiazole
Punto di fusione 30°C to 33°C
Densità 1.37
Punti di ebollizione 141°C (30 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.637
Quantità 100 g
Beilstein 116316
Peso formulazione 169.63
Percent Purity ≥98%