Learn More
2-Chlorobenzotrifluoride, 99%
Codice prodotto. 11429642
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11429642 2500 g 2500g
11409642 100 g 100g
11419642 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11429642 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10753.0E
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 88-16-4 | C7H4ClF3 | 180.554 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-16-4
Formula molecolare C7H4ClF3
Molecular Weight (g/mol) 180.554
Numero MDL MFCD00000561
InChI Key DGRVQOKCSKDWIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, o-chlorobenzotrifluoride, chlorobenzotrifluoride, benzene, 1-chloro-2-trifluoromethyl, 2-chloro trifluoromethyl benzene, 2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-benzotrifluoride, o-trifluoromethyl chlorobenzene, o-trifluoromethyl phenyl chloride
PubChem CID 6921
IUPAC Name 1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzotrifluoride
Punto di fusione -6°C
Densità 1.369
Punti di ebollizione 151°C to 153°C
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Indice di rifrazione 1.456
Quantità 2500 g
Numero UN UN2234
Beilstein 510993
Peso formulazione 180.56
Percent Purity 99%