Learn More
2-Chlorobenzoxazole, 98%
Codice prodotto. 10396641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10396641 10 g 10g
10683902 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10396641 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 404530100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 615-18-9 | C7H4ClNO | 153.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-18-9
Formula molecolare C7H4ClNO
Molecular Weight (g/mol) 153.57
Numero MDL MFCD00005766
InChI Key BBVQDWDBTWSGHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorobenzoxazole, benzoxazole, 2-chloro, 2-chlorobenzo d oxazole, benzoxazole, chloro, chlorobenzoxazole, 2-chlorobenzoxazol, 2-chlorobenzooxazole, 2-chloro benzoxazole, 2-chloro-benzoxazole, 2-chloro-benzooxazole
PubChem CID 11986
IUPAC Name 2-chloro-1,3-benzoxazole
SMILES ClC1=NC2=CC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzoxazole
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 7.0°C
Colore White
Densità 1.3500g/mL
Punti di ebollizione 200.0°C
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5655 to 1.5675
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.35
Peso formulazione 153.57
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chlorobenzoxazole
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Conseils de prudence
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.