Learn More
2-Chlorobenzoylacetonitrile, 95%
Codice prodotto. 11420174
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420174 100 g 100g
11400174 5 g 5g
11410174 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11420174 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13611.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 40018-25-5 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40018-25-5
Formula molecolare C9H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 179.603
Numero MDL MFCD00051624
InChI Key SBSWHTFHLWSSQS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorobenzoylacetonitrile, 3-2-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 2-chlorobenzoyl acetonitrile, pubchem12047, acmc-1arra, 0-chlorocyanoacetophenone, o-chlorobenzoyl acetonitrile, 2'-chloro-2-cyanoacetophenone, timtec-bb sbb019129, 2-chlorobenzoylacetonitirle
PubChem CID 2734201
IUPAC Name 3-(2-chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CC#N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzoylacetonitrile
Punto di fusione 54°C to 58°C
Quantità 100 g
Beilstein 2413204
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 179.61
Percent Purity 98%