Learn More
2-Chlorobenzoylacetonitrile, TRC
Codice prodotto. 30350064
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30350064 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30350064 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36502325G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzoylacetonitrile
CAS 40018-25-5
Formula molecolare C9 H6 Cl N O
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C9H6ClNO/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
SMILES Clc1ccccc1C(=O)CC#N
IUPAC Name 3-(2-chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 179.6
Peso formulazione 179.0138