Learn More
2-Chlorobenzyl chloride, 98+%
Codice prodotto. 10134300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Codice prodotto. 10134300
Marca: Thermo Scientific Acros 186532500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 611-19-8 | C7H6Cl2 | 161.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-19-8
Formula molecolare C7H6Cl2
Molecular Weight (g/mol) 161.03
Numero MDL MFCD00000893
InChI Key BASMANVIUSSIIM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-2-chloromethyl benzene, 2-chlorobenzylchloride, o-chlorobenzyl chloride, alpha,2-dichlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-chloromethyl, alpha,o-dichlorotoluene, ar,alpha-dichlorotoluene, ortho-alpha-dichlorotoluene, unii-h58di83rmd
PubChem CID 11906
IUPAC Name 1-chloro-2-(chloromethyl)benzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzyl chloride
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -13°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2700g/mL
Punti di ebollizione 213°C to 214°C
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4CH2Cl
Indice di rifrazione 1.5580 to 1.56
Quantità 250 mL
Beilstein 05, 297
Gravità specifica 1.27
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in most common solvents (reacts with man
Peso formulazione 161.03
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chlorobenzyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.