Learn More
2-Chlorobenzyl Cyanide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chlorobenzyl Cyanide |
| CAS | 2856-63-5 |
| Formula molecolare | C8 H6 Cl N |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-Chloro-benzeneacetonitrile, (o-Chlorophenyl)-acetonitrile, (2-Chlorophenyl)acetonitrile, 2-Chlorobenzeneacetonitrile, NSC 39462, o-Chlorobenzyl Cyanide, o-Chlorobenzyl Nitrile, o-Chlorophenylacetonitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Clc1ccccc1CC#N |
| IUPAC Name | 2-(2-chlorophenyl)acetonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 151.59 |
| Peso formulazione | 151.0189 |