Learn More
2-Chlorobenzyl mercaptan, 98%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Chlorobenzyl mercaptan |
| CAS min. % | 97.5 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| CAS max % | 100.0 |
| Densità | 1.2200g/mL |
| Quantità | 5 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Indice di rifrazione | 1.5890 to 1.591 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Chlorobenzyl mercaptan
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.