Learn More
2-Chlorobenzylamine, 96%
Codice prodotto. 11447447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11447447 25 g 25g
11457447 100 g 100g
11467447 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11447447 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15594.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 89-97-4 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-97-4
Formula molecolare C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.598
Numero MDL MFCD00008108
InChI Key KDDNKZCVYQDGKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorobenzylamine, 2-chlorophenyl methanamine, o-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 2-chloro, o-chlorobenzyl amine, 2-chlorobenzenemethanamine, 2-chloro-benzylamine, benzylamine, o-chloro, 2-chlorophenyl methylamine, unii-l790j4y7a3
PubChem CID 66648
IUPAC Name (2-chlorophenyl)methanamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzylamine
Densità 1.17
Punti di ebollizione 227°C
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.562
Quantità 25 g
Numero UN UN2735
Beilstein 907186
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 141.6
Percent Purity 96%