Learn More
2-Chlorobenzylamine, 97%
Codice prodotto. 10365690 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10365690 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10214280 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10365690 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108780250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 89-97-4 | C7H8ClN | 141.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-97-4
Formula molecolare C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.6
Numero MDL MFCD00008108
InChI Key KDDNKZCVYQDGKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorobenzylamine, 2-chlorophenyl methanamine, o-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 2-chloro, o-chlorobenzyl amine, 2-chlorobenzenemethanamine, 2-chloro-benzylamine, benzylamine, o-chloro, 2-chlorophenyl methylamine, unii-l790j4y7a3
PubChem CID 66648
IUPAC Name (2-chlorophenyl)methanamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobenzylamine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.1700g/mL
Punti di ebollizione 103.0°C to 104.0°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4CH2NH2
Indice di rifrazione 1.5620 to 1.5640
Quantità 25 mL
Beilstein 12, 1073
Gravità specifica 1.17
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible with water
Peso formulazione 141.6
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chlorobenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.