Learn More
2-Chlorobutane, 99+%
Codice prodotto. 10204330 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10204330 1 L Bottiglia in vetro 1L
10696672 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10204330 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108830010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    96.00€ / 1L
    Risparmia 10.00€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 78-86-4 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-86-4
Formula molecolare C4H9Cl
Molecular Weight (g/mol) 92.57
Numero MDL MFCD00000871
InChI Key BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sec-butyl chloride, butane, 2-chloro, 1-methylpropyl chloride, 2-chloro-butane, ccris 9391, alkanes, c11-14, 2-chloro, sec.-butyl chloride, sjphadilup@, sec-c4h9cl, acmc-209pfl
PubChem CID 6563
IUPAC Name 2-chlorobutane
SMILES CCC(C)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobutane
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -140.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 68.0°C to 70.0°C
Punto d'infiammabilità −15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5CH(Cl)CH3
Indice di rifrazione 1.3960 to 1.3980
Quantità 1 L
Beilstein 01, 119
Indice di Merck 15, 1562
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/L (25°C)
Peso formulazione 92.57
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid