Learn More
2-Chlorobutyramide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11440427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440427 5 g 5g
11430427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11440427 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21783.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7462-73-9 | Molecular Formula: C4H8ClNO | Molecular Weight: 121.564 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7462-73-9
Formula molecolare C4H8ClNO
Molecular Weight (g/mol) 121.564
Numero MDL MFCD00041477
InChI Key VJIOSCMTZVXQQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorobutyramide
PubChem CID 344969
IUPAC Name 2-chlorobutanamide
SMILES CCC(C(=O)N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobutyramide
Punto di fusione 74°C to 76°C
Quantità 5 g
Beilstein 1745706
Peso formulazione 121.57
Percent Purity 98%