Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chlorobutyryl chloride, tech. 85%
Codice prodotto. 11397626
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11397626
Marca: Alfa Aesar™ L11207.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Applications
2-Chlorobutyryl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with bases and oxidizing agents. It is sensitive to moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7623-11-2
Numero MDL MFCD00041409
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorobutyryl chloride
Densità 1.236
Punti di ebollizione 138°C to 140°C
Formula molecolare C12H13NO2S
Indice di rifrazione 1.451
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 741947
Sensibilità Moisture sensitive
Sinonimo ethyl 3-methyl-4h-benzo b 1,4 thiazine-2-carboxylate, ethyl 3-methyl-4h-benzo e 1,4-thiazine-2-carboxylate, 3-methyl-4h-benzo 1,4 thiazine-2-carboxylic acid ethyl ester, maybridge1_006434, cbmicro_028856, 2-carbethoxy-3-methyl-4h-1,4-benzothiazine, 3-methyl-4h-1,4-benzothiazine-2-carboxylic acid ethyl ester, 4h-1,4-benzothiazine-2-carboxylicacid, 3-methyl-, ethyl ester, 4h-1,4-benzothiazine-2-carboxylicacid,3-methyl-,ethyl ester
Informazioni di solubilità Reacts with water.
InChI Key NCZIRXVLKKERGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(NC2=CC=CC=C2S1)C
IUPAC Name ethyl 3-methyl-4H-1,4-benzothiazine-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 235.30
PubChem CID 360308
Peso formulazione 141
Percent Purity 85%
Grado Caratteristiche