Learn More
2-Chlorocyclopentanone, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-86629
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
694-28-0
C5H7ClO
118.56
MFCD00001410
AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYNA-N
2-chlorocyclopentanone, cyclopentanone, 2-chloro, 2-chloro-1-cyclopentanone, alpha-chlorocyclopentanone, 2-chlorocyclopentan-one, .alpha.-chlorocyclopentanone, chlorocyclopentanone, o-chlorocyclopentanone, wln: l5vtj bg, acmc-209u9b
12751
2-chlorocyclopentan-1-one
ClC1CCCC1=O
694-28-0
C5H7ClO
118.56
MFCD00001410
AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYNA-N
2-chlorocyclopentanone, cyclopentanone, 2-chloro, 2-chloro-1-cyclopentanone, alpha-chlorocyclopentanone, 2-chlorocyclopentan-one, .alpha.-chlorocyclopentanone, chlorocyclopentanone, o-chlorocyclopentanone, wln: l5vtj bg, acmc-209u9b
12751
2-chlorocyclopentan-1-one
ClC1CCCC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Chlorocyclopentanone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Densità 1.1800g/mL
Punti di ebollizione 72.0°C to 74.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 77°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare ClC5H7(=O)
Indice di rifrazione 1.4730 to 1.4770
Quantità 5 g
Beilstein 07, I, 5
Gravità specifica 1.18
Stabilizzatore about 1% dry potassium carbonate
Peso formulazione 118.56
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chlorocyclopentanone, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.