Learn More
2-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one |
| CAS | 3159-04-4 |
| Formula molecolare | C13H8ClNOS |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 2-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one (ACI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H8ClNOS/c14-8-5-6-11-9(7-8)13(16)15-10-3-1-2-4-12(10)17-11/h1-7H,(H,15,16) |
| SMILES | O=C1NC2=CC=CC=C2SC3=CC=C(Cl)C=C13 |
| IUPAC Name | 2-chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 261.73 |
| Peso formulazione | 261 |