Learn More
2-Chloroethanol, 99+%, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10715711 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
500 ml, flacone in vetro rivestito in plastica
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10715711 500 ml, flacone in vetro rivestito in plastica
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10715711 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/4880/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Specifica
CAS 107-07-3
Punto di fusione -63°C
Punti di ebollizione 129°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C2H5ClO
Numero MDL 2829
Quantità 500 mL
Peso formulazione 80.51g/mol
Forma fisica Liquid