Learn More
2-Chloroethanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10003773 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10003773 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10367600 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10307560 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10003773 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180960025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-07-3
Molecular Weight (g/mol) 80.51
Numero MDL MFCD00002829
InChI Key SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorethanol, chloroethanol, 2-chloro-1-ethanol, ethanol, 2-chloro, 2-monochloroethanol, 2-chloroethyl alcohol, glycol chlorohydrin, ethylchlorohydrin, glycol monochlorohydrin, ethylene chlorohydrin
PubChem CID 34
ChEBI CHEBI:28200
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroethanol
Nota nome 99+%
Acidità 0.2 mg KOH/g max.
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -63.0°C
Colore Colorless
Densità 1.2000 g/mL
Punti di ebollizione 129.0°C
Punto d'infiammabilità 55°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C2H5ClO
Formula lineare ClCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4405 to 1.4425
Quantità 2.5 L
Beilstein 01, 337
Fieser 05,117
Indice di Merck 15, 3847
Gravità specifica 1.2
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,soluble in most organic liquids,insoluble in alifatic hydrocarbons
SMILES OCCCl
IUPAC Name 2-chloroethan-1-ol
Viscosità 3.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 80.51
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloroethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H330-Letale se inalato.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.