Learn More
2-Chloroethyl (2,6-Dimethylphenyl)-carbamic Acid Ester, TRC
Codice prodotto. 30360843
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30360843 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30360843 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC984860500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroethyl (2,6-Dimethylphenyl)-carbamic Acid Ester
CAS 100129-63-3
Formula molecolare C11 H14 Cl N O2
Quantità 500 mg
Sinonimo 2-Chloroethyl 2,6-Dimethyl-carbanilic Ester
InChI Formula InChI=1S/C11H14ClNO2/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)13-11(14)15-7-6-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)OCCCl
IUPAC Name 2-chloroethyl N-(2,6-dimethylphenyl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 227.687
Peso formulazione 227.071