Learn More
2-Chloroethyl (2,6-Dimethylphenyl)-carbamic Acid Ester, TRC
Codice prodotto. 30363891
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30363891 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30363891 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9848602.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroethyl (2,6-Dimethylphenyl)-carbamic Acid Ester
CAS 100129-63-3
Formula molecolare C11 H14 Cl N O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2-Chloroethyl 2,6-Dimethyl-carbanilic Ester
InChI Formula InChI=1S/C11H14ClNO2/c1-8-4-3-5-9(2)10(8)13-11(14)15-7-6-12/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)OCCCl
IUPAC Name 2-chloroethyl N-(2,6-dimethylphenyl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 227.687
Peso formulazione 227.071