Learn More
2-Chloroethyl isocyanate, TRC
Codice prodotto. 30362045
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30362045 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30362045 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37763510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroethyl isocyanate
CAS 1943-83-5
Formula molecolare C3H4ClNO
Quantità 10 g
Sinonimo 1-Chloro-2-isocyanatoethane, 2-Chloroethanol Isocyanate, Isocyanic Acid 2-Chloroethyl Ester, NSC 87418, β-Chloroethylisocyanate
InChI Formula InChI=1S/C3H4ClNO/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2
SMILES O=C=NCCCl
IUPAC Name 1-chloro-2-isocyanatoethane
Molecular Weight (g/mol) 105.52
Peso formulazione 104.9981