Learn More
2-Chloroethyl isocyanate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloroethyl isocyanate |
| CAS | 1943-83-5 |
| Formula molecolare | C3H4ClNO |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-Chloro-2-isocyanatoethane, 2-Chloroethanol Isocyanate, Isocyanic Acid 2-Chloroethyl Ester, NSC 87418, β-Chloroethylisocyanate |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H4ClNO/c4-1-2-5-3-6/h1-2H2 |
| SMILES | O=C=NCCCl |
| IUPAC Name | 1-chloro-2-isocyanatoethane |
| Molecular Weight (g/mol) | 105.52 |
| Peso formulazione | 104.9981 |