Learn More
2-Chloroethyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. 11372517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11372517 1 g 1g
11382517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11372517 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11604.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6099-88-3 | C3H4ClNS | 121.582 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6099-88-3
Formula molecolare C3H4ClNS
Molecular Weight (g/mol) 121.582
Numero MDL MFCD00041125
InChI Key ZUWFBQUHBOUPFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloroethyl isothiocyanate, 2-chloroethylisothiocyanate, ethane, 1-chloro-2-isothiocyanato, sgxdlhbabrkth@, chloroethylisothiocyanate, acmc-1b2t4, beta-chloroethylisothiocyanate, beta-chloroethyl isothiocyanate, 1-chloro-2-isothiocyanato-ethane, #
PubChem CID 138661
IUPAC Name 1-chloro-2-isothiocyanatoethane
SMILES C(CCl)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroethyl isothiocyanate
Densità 1.265
Punti di ebollizione 79°C to 80°C (13 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C (205°F)
Indice di rifrazione 1.556
Quantità 1 g
Numero UN UN2922
Beilstein 605585
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 121.59
Percent Purity 97%