Learn More
2-Chloroethyl phenyl sulfide, 98%
Codice prodotto. 11430867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11430867 5 g 5g
11440867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11430867 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23265.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5535-49-9 | C8H9ClS | 172.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5535-49-9
Formula molecolare C8H9ClS
Molecular Weight (g/mol) 172.67
Numero MDL MFCD00013691
InChI Key QDXIHHOPZFCEAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloroethyl phenyl sulfide, 2-chloroethyl phenyl sulfane, 2-chloroethyl sulfanyl benzene, 2-chloroethyl thio benzene, 2-chloroethylphenylsulfide, benzene, 2-chloroethyl thio, 2-phenylthio ethyl chloride, 2-phenylthioethylchloride, acmc-1axe6
PubChem CID 21702
IUPAC Name 2-chloroethylsulfanylbenzene
SMILES ClCCSC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroethyl phenyl sulfide
Densità 1.178
Punti di ebollizione 245°C
Punto d'infiammabilità 104°C (220°F)
Indice di rifrazione 1.583
Quantità 5 g
Numero UN UN2922
Beilstein 1907116
Peso formulazione 172.68
Percent Purity 98%