Learn More
(2-Chloroethyl) Phosphonic Acid (>85%), TRC
Codice prodotto. 30138369
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138369 100 mg 100mg
30133426 25 g 25g
18012940 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138369 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC366175100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16672-87-0
Formula molecolare C2 H6 Cl O3 P
Molecular Weight (g/mol) 144.49
IUPAC Name 2-chloroethylphosphonic acid
SMILES OP(=O)(O)CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethephon
Quantità 100 mg
Sinonimo Ethephon, Phosphonic acid, P-(2-chloroethyl)- (ACI), P-(2-Chloroethyl)phosphonic acid (ACI), Phosphonic acid, (2-chloroethyl)- (7CI, 8CI, 9CI), (2-Chloroethyl)phosphonic acid, 2-CEPA, 2-Chloroethanephosphonic acid, 2-KhEFK, Amchem 68-250, Arvest, Boll'd, Camposan, Camposan M, CEP, CEPA, CEPA (pesticide), Cepha 10LS, Cerone, Chlorethephon, Chloroethylphosphonic acid, Dextrel M, Direphon, Ethefon, Ethel, Ethephon, Ethereal, Etheverse, Ethrel, Ethrel 10, Ethrel 48 SL, Ethrel 48SL, Exin, Flordimex, Flordimex T, Flordimex TM, Florel, Fruitel, G 996, G 996 (pesticide), Hevetex, Kamposan, KhEFK, MATURE-AIDE, Mature-Aide, MFX 0307, MFX 0543, Prep, Prep (growth regulator), PRM 12, PRM 12RP, Proxy, Roll-Fruct, Romtrel, Super Boll, Tomathrel, β-Chloroethylphosphonic acid
InChI Formula InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Peso formulazione 143.9743