Learn More
(2-Chloroethyl) Phosphonic Acid-d4, TRC
Codice prodotto. 30359761
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359761 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30359761 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3661771MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Chloroethyl) Phosphonic Acid-d4
CAS 1020719-29-2
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C2 2H4 H2 Cl O3 P
Quantità 1 mg
Sinonimo (2-Chloroethyl) Phosphonic Acid-d4, Ethephon D4 (2-Chloroethyl-1,1,2,2 D4), 2-Chloroethanephosphonic-d4 Acid, 2-KhEFK-d4, Amchem-d4, Ethephon-d4, Roll-Fruct-d4, Romtrel-d4, Super Boll-d4, Tomathrel-d4
InChI Formula InChI=1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
SMILES [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])P(=O)(O)O
IUPAC Name (2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)phosphonic acid
Molecular Weight (g/mol) 148.52
Peso formulazione 147.9994
Percent Purity >95