Learn More
(2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride, 98% (dry wt.)
Codice prodotto. 11497517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11497517 25 g 25g
11487517 5 g 5g
11407527 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11497517 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15630.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 999-81-5 | C5H13Cl2N | 158.066 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 999-81-5
Formula molecolare C5H13Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 158.066
Numero MDL MFCD00011869
InChI Key UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo chlormequat chloride, 2-chloro-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, chlormequat, chlorocholine chloride, antywylegacz, cycocel, 2-chloroethyl trimethylammonium chloride, cyclocel, stabilan, cycogan
PubChem CID 13836
IUPAC Name 2-chloroethyl(trimethyl)azanium;chloride
SMILES C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
Punto di fusione ∼241°C (decomposition)
Odore Amine-like
Note percentuale saggio (dry wt.), may cont. up to 5% water
Formula lineare ClCH2CH2N(CH3)3Cl
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 3563994
Indice di Merck 14,2104
Peso formulazione 158.07
Percent Purity 98%