Learn More
(2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride, 98%
Codice prodotto. 10052680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10052680 25 g 25g
10246890 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10052680 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 215420250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 999-81-5 | C5H13Cl2N | 158.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 999-81-5
Formula molecolare C5H13Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 158.07
Numero MDL MFCD00011869
InChI Key UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo chlormequat chloride, 2-chloro-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, chlormequat, chlorocholine chloride, antywylegacz, cycocel, 2-chloroethyl trimethylammonium chloride, cyclocel, stabilan, cycogan
PubChem CID 13836
IUPAC Name 2-chloroethyl(trimethyl)azanium;chloride
SMILES C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Chloroethyl)trimethylammonium chloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 239°C to 243°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCH2CH2N(CH3)3Cl
Quantità 25 g
Beilstein 04, 134
Indice di Merck 15, 2104
Informazioni di solubilità Solubility in water: 740g/L (20°C)
Peso formulazione 158.07
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals