Learn More
2-Chloroethylamine hydrochloride, 98+%
Codice prodotto. 11417127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11417127 250 g 250g
11407127 50 g 50g
11497117 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11417127 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14455.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 870-24-6 | C2H7Cl2N | 115.99 g/mol
2-chloroethylamine hydrochloride is used as an intermediate in active pharmaceutical ingredients and dyes. It is also used in organic synthesis. Further, it is employed as a derivatizing reagent for amino acids, dipeptides and nucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-chloroethylamine hydrochloride is used as an intermediate in active pharmaceutical ingredients and dyes. It is also used in organic synthesis. Further, it is employed as a derivatizing reagent for amino acids, dipeptides and nucleotides.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 870-24-6
Formula molecolare C2H7Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 115.99
Numero MDL MFCD00012887,MFCD00137399
InChI Key ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethanamine hydrochloride, 1-amino-2-chloroethane hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride, 2-aminoethyl chloride hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride 1:1, 2-chloroethan-1-amine hydrochloride, chlorethamine hydrochloride, 2-chloro-ethylamine hydrochloride, chlorethamine hcl
PubChem CID 9793737
IUPAC Name 2-chloroethanamine;hydrochloride
SMILES [Cl-].[NH3+]CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroethylamine hydrochloride
Punto di fusione 143°C to 148°C
pH 2 to 3
Odore Odorless
Quantità 250 g
Numero UN UN3261
Beilstein 3590304
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 115.99
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloroethylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloroethylamine hydrochloride