Learn More
2-chloroethylamine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 13478568 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13478568 1 kg Plastic bottle 1kg
10568853 25 g Bottiglia in vetro 25g
10249990 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13478568 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 422860010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 870-24-6 | C2H7Cl2N | 115.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 870-24-6
Formula molecolare C2H7Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 115.99
Numero MDL MFCD00012887,MFCD00137399
InChI Key ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethanamine hydrochloride, 1-amino-2-chloroethane hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride, 2-aminoethyl chloride hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride 1:1, 2-chloroethan-1-amine hydrochloride, chlorethamine hydrochloride, 2-chloro-ethylamine hydrochloride, chlorethamine hcl
PubChem CID 9793737
SMILES [Cl-].[NH3+]CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroethylamine hydrochloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 140.0°C to 150.0°C
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare ClCH2CH2NH2·HCl
Quantità 1 kg
Beilstein 04,133
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
IUPAC Name 2-chloroethanamine;hydrochloride
Peso formulazione 115.99
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloroethylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.