Learn More
2-Chloroethylamine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30363094
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30363094 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30363094 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC367585100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroethanamine Hydrochloride
CAS 870-24-6
Formula molecolare C2 H6 Cl N . Cl H
Quantità 100 g
Sinonimo 2-Chloroethanamine hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-chloro-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-Amino-2-chloroethane hydrochloride, 2-Aminoethyl chloride hydrochloride, 2-Chloroethanamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine monohydrochloride, β-Chloroethylamine hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
SMILES Cl.NCCCl
IUPAC Name 2-chloroethanamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 115.99
Peso formulazione 114.9956