Learn More
2-chloroethyleisothiocyanate, 98%, ACROS Organics™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-chloroethyleisothiocyanate |
| CAS | 6099-88-3 |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C3H4ClNS |
| Formula lineare | ClCHCHNCS |
| Vedi altri risultati |