Learn More
2-Chloroethylphosphonic acid, 90%, Tech.
Codice prodotto. 10685901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10685901 1 g Bottiglia in vetro 1g
10227750 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10685901 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 301630010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 16672-87-0 | C2H6ClO3P | 144.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16672-87-0
Formula molecolare C2H6ClO3P
Molecular Weight (g/mol) 144.49
Numero MDL MFCD00002142
InChI Key UDPGUMQDCGORJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethephon, 2-chloroethyl phosphonic acid, ethrel, chlorethephon, bromeflor, camposan, 2-cepa, phosphonic acid, 2-chloroethyl, 2-chloroethanephosphonic acid, etheverse
PubChem CID 27982
ChEBI CHEBI:52741
IUPAC Name 2-chloroethylphosphonic acid
SMILES OP(O)(=O)CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroethylphosphonic acid
Nota nome tech., 90%
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 74.0°C to 75.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 3787
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in benzene,toluene,propylene glycol,practically insoluble in petroleum ether,practically insoluble in petroleum ether,freely soluble in ethanol,methanol,acetone,ethy
Peso formulazione 144.51
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Powder