Learn More
2-Chlorohydroquinone, tech. 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11424127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11424127 500 g 500g
11404127 25 g 25g
11414127 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11424127 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19554.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-67-8
Formula molecolare C6H5ClO2
Molecular Weight (g/mol) 144.554
Numero MDL MFCD00002341
InChI Key AJPXTSMULZANCB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorohydroquinone, 2-chlorohydroquinone, monochlorohydroquinone, chloroquinol, 1,4-benzenediol, 2-chloro, 2-chloro-1,4-benzenediol, hydroquinone, chloro, 2-chloro-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-dihydroxychlorobenzene, 1,4-dihydroxy-2-chlorobenzene
PubChem CID 301
ChEBI CHEBI:27675
IUPAC Name 2-chlorobenzene-1,4-diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chlorohydroquinone
Punto di fusione 97°C to 102°C
Punti di ebollizione 262°C to 263°C
Quantità 500 g
Peso formulazione 144.56
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche