Learn More
2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile, TRC
Codice prodotto. 30353666
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30353666 2.5 mg 2.50mg
30349122 5 mg -
30360793 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30353666 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3829302.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1019020-03-1
Formula molecolare C8H4N3Cl
Molecular Weight (g/mol) 177.59
IUPAC Name 2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
SMILES Clc1cn2cc(ccc2n1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H4ClN3/c9-7-5-12-4-6(3-10)1-2-8(12)11-7/h1-2,4-5H
Peso formulazione 177.0094