Learn More
2-Chloroisonicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10496273
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10496273 1 g 1g
10462484 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10496273 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC53604DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
2-Chloroisonicotinaldehyde, ≥97%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101066-61-9
Formula molecolare C6H4ClNO
Molecular Weight (g/mol) 141.55
Numero MDL MFCD06651557
InChI Key UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloroisonicotinaldehyde, 2-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-formylpyridine, 2-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 2-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, pubchem5099, 6-chloroisonicotinaldehyde, ksc180g9n, 2-chloropyridin-4-carbaldehyde
PubChem CID 2762994
IUPAC Name 2-chloropyridine-4-carbaldehyde
SMILES ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloroisonicotinaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 141.56
Percent Purity 97%