Learn More
2-Chloroisonicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3174960
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10462484 250 mg 250mg
10496273 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10462484 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC53604CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
2-Chloroisonicotinaldehyde, ≥97%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101066-61-9
Formula molecolare C6H4ClNO
Molecular Weight (g/mol) 141.55
Numero MDL MFCD06651557
InChI Key UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloroisonicotinaldehyde, 2-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-formylpyridine, 2-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 2-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, pubchem5099, 6-chloroisonicotinaldehyde, ksc180g9n, 2-chloropyridin-4-carbaldehyde
PubChem CID 2762994
IUPAC Name 2-chloropyridine-4-carbaldehyde
SMILES ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Specifikationer
Materiale o nome chimico 2-Chloroisonicotinaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 141.56
Percent Purity 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.