Learn More
2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole, 95%
Codice prodotto. 15244298 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15244298 1 g 1 GR
15254298 5 g 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15244298 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 453380010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 41014-43-1 | C8H6ClNO | 167.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41014-43-1
Formula molecolare C8H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 167.59
Numero MDL MFCD05664964
InChI Key ANRDUCQCZKLSGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloromethyl-1,3-benzoxazole, 2-chloromethyl benzo d oxazole, 2-chloromethyl benzoxazole, benzoxazole, 2-chloromethyl, chloromethylbenzoxazole, 2-chloromethylbenzoxazole, 2-chloromethyl-benzooxazole, chloromethyl-benzoxazole, acmc-1aqt5
PubChem CID 2061989
IUPAC Name 2-(chloromethyl)-1,3-benzoxazole
SMILES ClCC1=NC2=CC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole
Punti di ebollizione 80.0°C (0.1 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 167.6
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.