Learn More
2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 30462241
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462241 4 x 25 mg 100mg
30052289 25 mg 25mg
30052651 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30462241 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0095.5500254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
CAS 86604-75-3
Nomi componenti o analita 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H12 Cl N O . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 3,5-Dimethyl-2-chloromethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, Cc-993
InChI Formula InChI=1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
Tipo di soluzione Neat
SMILES Cl.COc1c(C)cnc(CCl)c1C
IUPAC Name 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 222.11
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 221.0374 g/mol