Learn More
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17911576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17911576 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17911576 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3745.010025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride
CAS 86604-74-2
Nomi componenti o analita 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H10 Cl N O . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine Hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3-methyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C8H10ClNO.ClH/c1-6-7(5-9)10-4-3-8(6)11-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.COc1ccnc(CCl)c1C
IUPAC Name 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3-methylpyridine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 208.08
Quantità 25 mg
Peso formulazione 207.0218 g/mol