Learn More
2-Chloromethyl-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10657952 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10657952 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10657952 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 354710010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloromethyl-5-(4-methoxyphenyl)-1, 3, 4-oxadiazole
Nota nome 98%
CAS 24023-71-0
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 91°C to 95°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H9ClN2O2
Numero MDL MFCD01230030
Quantità 1 g
Sinonimo 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1,3,4-oxadiazole, 4-5-chloromethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl anisole, 1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl, 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1?3?4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-4-methoxy-phenyl-1,3,4 oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole,2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl, 1-5-chloromethyl 1,3,4-oxadiazol-2-yl-4-methoxybenzene, 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1,2,4-oxadiazole
InChI Key GEHIXSKXGCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(CCl)O1
IUPAC Name 2-(chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Molecular Weight (g/mol) 224.64
PubChem CID 2734194
Peso formulazione 224.65
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloromethyl-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.