Learn More
2-(Chloromethyl)-5-(4-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazole, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10611693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10611693 250 mg 250mg
10314732 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10611693 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF02900CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Identificatori chimici
CAS 287197-95-9
Formula molecolare C10H9ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 208.645
Numero MDL MFCD00662318
InChI Key JDAULQMOFMANSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloromethyl-5-4-methylphenyl-1,3,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-2-4-methylphenyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-4-methylphenyl, 1,3,4-oxadiazole,2-chloromethyl-5-4-methylphenyl, 2-chloromethyl-5-p-tolyl-1,3,4 oxadiazole, 2-chloromethyl-5-p-tolyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4 oxadiazole, 2-chloromethyl-5-p-tolyl
PubChem CID 736973
IUPAC Name 2-(chloromethyl)-5-(4-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazole
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(O2)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Chloromethyl)-5-(4-methylphenyl)-1, 3, 4-oxadiazole
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 208.65
Percent Purity 95%