Learn More
2-(Chloromethyl)naphthalene, 98%
Codice prodotto. 11479360
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11479360 250 mg 250mg
11489360 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11479360 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50242.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 2506-41-4 | C11H9Cl | 176.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2506-41-4
Formula molecolare C11H9Cl
Molecular Weight (g/mol) 176.64
Numero MDL MFCD00046488
InChI Key MPCHQYWZAVTABQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloromethyl naphthalene, naphthalene, 2-chloromethyl, 2-chloroethyl naphthalene, 2-chloromethyl-naphthalene, acmc-1ccgj, beta-chloromethylnapthalene, 3-chloro-methylnaphthalene, beta-chloromethylnaphthalene
PubChem CID 75632
IUPAC Name 2-(chloromethyl)naphthalene
SMILES ClCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Chloromethyl)naphthalene
Punto di fusione 47°C to 50°C
Quantità 250 mg
Numero UN UN3261
Peso formulazione 176.65
Percent Purity 98%