Learn More
2-(Chloromethyl)naphthalene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(Chloromethyl)naphthalene |
| CAS | 2506-41-4 |
| Formula molecolare | C11H9Cl |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 2-(Chloromethyl)naphthalene, 2-Menaphthyl Chloride, 2-Naphthylmethyl Chloride, NSC 408896, Naphthalen-2-ylmethyl Chloride, beta-Chloromethylnaphthalene, beta-Naphthylmethyl Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H9Cl/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2 |
| SMILES | ClCc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC Name | 2-(chloromethyl)naphthalene |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.64 |
| Peso formulazione | 176.0393 |