Learn More
2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 11493913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493913 25 g 25g
11483913 5 g 5g
11403923 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493913 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10226.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6959-47-3 | C6H7Cl2N | 164.029 g/mol
2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride was used as reagent in base catalyzed alkylation of p-tert-butylcalix[6]arene and p-tert-butylcalix[5]arene in DMF. It was used in the synthesis of Gd3+ diethylenetriaminepentaacetic acid bisamide complex, a Zn2+-sensitive magnetic resonance imaging contrast agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride was used as reagent in base catalyzed alkylation of p-tert-butylcalix[6]arene and p-tert-butylcalix[5]arene in DMF. It was used in the synthesis of Gd3+ diethylenetriaminepentaacetic acid bisamide complex, a Zn2+-sensitive magnetic resonance imaging contrast agent.
Solubility
Soluble in water, acetone (10-50mg/ml), 95%ethanol (100mg/ml).
Notes
Hygroscopic store in inert gas Store away from strong oxidizing agents. keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6959-47-3
Formula molecolare C6H7Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 164.029
Numero MDL MFCD00012811
InChI Key JPMRGPPMXHGKRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloromethyl pyridine hydrochloride, 2-picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethylpyridine hydrochloride, picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridine hcl, 2-pyridylmethylchloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridinium chloride, pyridine, 2-chloromethyl-, hydrochloride, unii-yni4417kx0
PubChem CID 23392
ChEBI CHEBI:76600
IUPAC Name 2-(chloromethyl)pyridine;hydrochloride
SMILES C1=CC=NC(=C1)CCl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2- (Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Punto di fusione 120°C to 124°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 3689155
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water,acetone (10-50mg/ml),95%ethanol (100mg/ml).
Peso formulazione 164.04
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride