Learn More
2-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10472570
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10472570 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10472570 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00188DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Chloromethyl)pyrimidine hydrochloride
CAS 936643-80-0
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C5H6Cl2N2
Numero MDL MFCD09834372
Quantità 1 g
Sinonimo 2-chloromethyl pyrimidine hydrochloride, 2-chloromethyl pyrimidine hcl, 2-chloromethyl-pyrimidine hydrochloride, 2-chloromethyl pyrimidine, chloride, 2-chloro mehyl pyrimidine hcl, pyrimidine,2-chloromethyl-,hydrochloride, 2-chloromethyl pyrimidine hydrochloride salt, 2-chloromethyl pyrimidine hydrogen chloride, 2-chloromethyl-pyrimidine, monohydrochloride
InChI Key XLGVMJXAZRCTRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.ClCC1=NC=CC=N1
IUPAC Name 2-(chloromethyl)pyrimidine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 165.02
PubChem CID 20025606
Peso formulazione 165.02
Percent Purity 95%