Learn More
2-(Chloromethyl)quinoline Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(Chloromethyl)quinoline Hydrochloride |
| CAS | 3747-74-8 |
| Formula molecolare | C10H9Cl2N |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 2-(Chloromethyl)quinoline Monohydrochloride, 2-Chloromethylchinoline Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8ClN.ClH/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9;/h1-6H,7H2;1H |
| SMILES | Cl.ClCc1ccc2ccccc2n1 |
| IUPAC Name | 2-(chloromethyl)quinoline;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 214.09 |
| Peso formulazione | 213.0112 |