Learn More
2-Chloronaphthalene-1,4-dione (2-Chloro-1,4-naphthoquinone), Mikromol™
Descrizione
2-Chloronaphthalene-1,4-dione (2-Chloro-1,4-naphthoquinone)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-1,4-naphthoquinone |
| CAS | 1010-60-2 |
| Nomi componenti o analita | 2-Chloro-1,4-naphthoquinone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H5 Cl O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 1,4-Naphthalenedione, 2-chloro-, 1,4-Naphthoquinone, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-1,4-naphthalenedione, 2-Chloro-1,4-naphthoquinone, 2-Chloronaphthoquinone, NSC 400597, 2-Chloronaphthalene-1,4-dione |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H5ClO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H |
| SMILES | ClC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC Name | 2-chloronaphthalene-1,4-dione |
| Vedi altri risultati |